Learn More
Brady™ Thermal Transfer BBP81 Label Printer Labels, B-427 Self Laminating Vinyl
Ideal for a variety of applications. Brady Thermal Transfer BBP81 Label Printer Labels are made of vinyl cloth with repositionable rubber adhesive and can be wound inside or out with the ribbon coated side out.
354.00 CHF - 424.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UL-anerkannt |
---|---|
Beschreibung | Empfohlene Bandserie: R4300; R4500; R6200 |
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Farbe | Clear, Weiß |
Ausführung | Matt |
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Größe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe (metrisch) | Größe (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11518284
|
Brady™
030546 |
25.4 x 152.4 mm (W x H) | 1 x 6 in. (B x H) |
401.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11528284
|
Brady™
030547 |
50.8 x 152.4 mm (W x H) | 2 x 6 in. (B x H) |
354.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11538284
|
Brady™
030548 |
50.8 x 177.8 mm (W x H) | 2 x 7 in. (B x H) |
424.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- For use with thermal transfer printers
- Made of B-427 self laminating vinyl with permanent rubber adhesive
Spezifikation
UL-anerkannt | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Selbstlaminierendes Vinyl (B-427) | |
Markierung von Drähten und Kabeln, Tafelkennzeichnung | |
Rechteck | |
0,004 in. | |
38.10 mm |
Empfohlene Bandserie: R4300; R4500; R6200 | |
Clear, Weiß | |
Für IP™ geeignet | |
BBP81 Etikettendrucker | |
BBP™81 Etikettendrucker, BRADY 1244 Serie, BRADY 1344 Serie, BRADY 2461/3481/6441 Serie, BRADY IP Serie, BRADY MVP Plus Serie, BRADY X Plus II Serie, TAGUS™ Thermotransferdrucker, Thermotransferdrucker | |
-70 bis +70 °C | |
0.102 mm |