Learn More
Brady™ Thermal Transfer BBP81 Label Printer Labels, B-427 Self Laminating Vinyl
Ideal for a variety of applications. Brady Thermal Transfer BBP81 Label Printer Labels are made of vinyl cloth with repositionable rubber adhesive and can be wound inside or out with the ribbon coated side out.
Marke:  Brady™ 030547
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11528284
  • 354.00 CHF / 1 Rollen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • For use with thermal transfer printers
  • Made of B-427 self laminating vinyl with permanent rubber adhesive
Spezifikation
Spezifikation
UL-anerkannt
Acryl, Permanent
Matt
Selbstlaminierendes Vinyl (B-427)
Markierung von Drähten und Kabeln, Tafelkennzeichnung
1
Rechteck
50.8 x 152.4 mm (W x H)
0,004 in.
158.8 mm
50.80 mm
38.10 mm
Empfohlene Bandserie: R4300; R4500; R6200
Clear, Weiß
Für IP™ geeignet
BBP81 Etikettendrucker
BBP™81 Etikettendrucker, BRADY 1244 Serie, BRADY 1344 Serie, BRADY 2461/3481/6441 Serie, BRADY IP Serie, BRADY MVP Plus Serie, BRADY X Plus II Serie, TAGUS™ Thermotransferdrucker, Thermotransferdrucker
500/Pk.
2 x 6 in. (B x H)
-70 bis +70 °C
0.102 mm
152.40 x 50.80 mm
152.40 mm