Learn More
Novex™ FlexMAP™ 3D™ Calibration Kit
Das FlexMAP™ 3D™ Kalibrier-Kit
Marke: Novex™ F3DCALK25
655.64 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das praktische Kalibrierkit enthält xMAP™ Kalibratoren für MagPlex und MicroPlex Klassifizierungskanäle sowie den Kalibrator für den Reporterkanal. Chargenspezifischer CD ist für den Import von Zielwerten enthalten. Das Kit ist für die Verwendung mit dem Reagenzienbereich außerhalb der Platte vorgesehen. Stripwells sind im Lieferumfang jedes Kits enthalten. Jedes Kit liefert 25 Kalibrierungen.
Spezifikation
Luminex™ | |
25 reactions | |
FlexMAP™ 3D™ System |
Enthält 28 Streifen-Wells, FM3D-Kalibrierkit-CD, Luminex Klassifizierungskalibrator-Mikrosphären, MagPlex Klassifizierungskalibrator-Mikrosphären, Luminex Reporterkalibrator-Mikrosphären. Bei 2 bis 8 °C lagern. | |
Nasseis | |
Kalibrier-Kit |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen