Learn More
Thallium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Tl 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013851.AP
205.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 500 mL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11430360
  • 212.00 CHF / 500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifica
Identificatori chimici
MFCD00134063
Specifica
Thallium plasma standard solution
Flüssig
MFCD00134063
500 mL
Tl 1000μg/mL
Tl in 5% HNO3
UN3264
Specpure™
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti
Documenti
Certificati
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1544974 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/03/2025 Catalog Number013851.AD,013851.AP,013851.AE
Chargennummer1526217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number013851.AD,013851.AP,013851.AE
Chargennummer1526218 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/02/2025 Catalog Number013851.AD,013851.AP,013851.AE
Chargennummer1521691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number013851.AD,013851.AP,013851.AE
Chargennummer1502099 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number013851.AD,013851.AP,013851.AE
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thallium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Tl 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals > 500 ml
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato