Learn More
Thallium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Tl 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341419
100 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00134063
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium plasma standard solution
Namenshinweis Tl 1000μg/mL
Physikalische Form Flüssig
Konzentration Tl in 5% HNO3
UN-Nummer UN3264
Menge 100 mL
Güte Specpure™
Name des Produkts
Thallium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Tl 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >