Learn More
Thallium(I)-iodid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7790-30-9 | ITl | 331.28 g/mol
107.00 CHF - 1715.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7790-30-9 |
---|---|
Summenformel | ITl |
Molekulargewicht (g/mol) | 331.28 |
MDL-Nummer | MFCD00011279 |
InChI-Schlüssel | CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tliMehr anzeigen |
IUPAC-Name | λ¹-Thallanyliumjodid |
SMILES | [I-].[Tl+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11338577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035722.09 |
10 g |
107.00 CHF
10 Gramm |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11348577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035722.18 |
50 g |
373.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11358577
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035722.30 |
250 g |
1715.00 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Thallium(I) iodide is used in mercury lamp to enhance its performance. It is mainly used for underwater lighting, since the blue green light produced has least absorption in water. Scintillator made by using iodide salt of thallium, sodium and cesium is utilized for radiation scintillation detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
7790-30-9 | |
331.28 | |
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M | |
λ¹-Thallanyliumjodid |
ITl | |
MFCD00011279 | |
thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tliMehr anzeigen | |
[I-].[Tl+] |
Spezifikation
824°C | |
440°C | |
7790-30-9 | |
Perlen | |
ITl | |
thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli | |
CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M | |
λ¹-Thallanyliumjodid | |
331.27 | |
Lichtempfindlich |
Thallium(I) iodide | |
ultra dry | |
Gelb | |
99.999% metal basis | |
MFCD00011279 | |
Insoluble in water. | |
[I-].[Tl+] | |
331.28 | |
Geruchsneutral | |
7.1 |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:6,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-199-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse XG5425000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen