Learn More
Thallium(I)-iodid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358577
Verfügbar ab: 14-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thallium(I)-iodid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358577
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11358577
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035722.30
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 14-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7790-30-9 | ITl | 331.28 g/mol
Thallium(I) iodide is used in mercury lamp to enhance its performance. It is mainly used for underwater lighting, since the blue green light produced has least absorption in water. Scintillator made by using iodide salt of thallium, sodium and cesium is utilized for radiation scintillation detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7790-30-9
Summenformel ITl
Molekulargewicht (g/mol) 331.28
MDL-Nummer MFCD00011279
InChI-Schlüssel CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Synonym thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
IUPAC-Name λ¹-Thallanyliumjodid
SMILES [I-].[Tl+]
Spezifikation
Siedepunkt 824°C
Chemischer Name oder Material Thallium(I) iodide
Schmelzpunkt 440°C
Namenshinweis ultra dry
Farbe Gelb
Physikalische Form Perlen
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.999% metal basis
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 331.27
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 7.1
Name des Produkts
Thallium(I)-iodid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >