Learn More
Thallium(I)-chlorid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used as a catalyst in chlorination's and in suntan lamps. The low solubility of TlCl is exploited in chemical synthesis: treatment of metal chloride complexes with TlPF6, gives the corresponding metal hexafluorophosphate derivative. It is used as a tracer in medical imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Ampulliert unter Argon
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Thallium(I) chloride |
Schmelzpunkt | 430°C |
Namenshinweis | Ultra dry |
Physikalische Form | Perlen |
Menge | 25 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN1707 |
Merck Index | 14,9260 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Insoluble in alcohol,and acetone. |
Formelmasse | 239.82 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R01L008 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 035721.14,035721.06 |
M02K029 | Analysenzertifikat | 08/01/2024 | 035721.14,035721.06 |
G24U029 | Analysenzertifikat | 28/12/2021 | 035721.14,035721.06 |
Q06G011 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 035721.14,035721.06 |
U31D030 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 035721.14,035721.06 |