Learn More
Thallium(I)-sulfat, 99.9+ %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11984241
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thallium(I)-sulfat, 99.9+ %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11984241 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, Kunststoffflasche, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11984241
Marke: Thermo Scientific Acros 196942500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7446-18-6 | O4STl2 | 504.79 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7446-18-6
Summenformel O4STl2
Molekulargewicht (g/mol) 504.79
MDL-Nummer MFCD00011278
InChI-Schlüssel YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Synonym thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
IUPAC-Name Thallium(1+); Sulfat
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thallium(I) sulfate
Schmelzpunkt 632.0°C
Namenshinweis 99.9+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristall oder Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 80.0 to 84% (Tl)
Strukturformel TI2SO4
Merck Index 15,9418
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 4.87g/100mL (20°C)
Formelmasse 504.79
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 6.77
Dichte 6.7700g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0472679 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer196942500,196940500,196940100
ChargennummerA0435642 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/05/2024 Artikelnummer196942500,196940500,196940100
ChargennummerA0449170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2023 Artikelnummer196942500,196940500,196940100
ChargennummerA0409671 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer196942500,196940500,196940100
ChargennummerA0415324 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer196942500,196940500,196940100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thallium(I) sulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Name des Produkts
Thallium(I)-sulfat, 99.9+ %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals >