Learn More
Thermo Scientific™ TFT-80.4 Festwinkelrotor
Mit dem Thermo Scientific™ TFT-80.4 10 x 4,4 ml Festwinkelrotor mit einer Kapazität von 10 Plätzen steigern Sie die Probenverarbeitung.
Marke:  Thermo Scientific™ 54356
26928.98 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24069" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12171690
  • 26928.98 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ TFT-80.4 10 x 4,4 ml Festwinkelrotor mit einer Kapazität von 10 Plätzen steigern Sie die Probenverarbeitung.
Empfohlen für:
Isolierung von Protein, Viren- und DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
TFT-80.4 Festwinkelrotor
Festwinkelrotor
468.246 × g
65,5 mm
25,8
11 mm
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen
356.010 × g
Titan
10 x 4,4 ml
80.000 U/min
34,1 mm
60 mm
7,7 lb. (3,5 kg)
25°
243.774 × g
Dokumentation
Manuals
Specification Sheets
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TFT-80.4 Festwinkelrotor > Festwinkelrotor