Learn More
Texwipe™ TechniCloth™ Vlies-Trockenwischer, ISO-Klasse 6/7
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 und 7
Marke: Texwipe™ TX609
Beschreibung
Für Anwendungen der ISO-Klasse 6 und 7
Kostengünstige Allzweck-Vlies-Wischtücher aus einer Mischung aus 55 % Cellulose und 45 % Polyester vereinen die Saugfähigkeit natürlicher Fasern mit der Reinheit und Festigkeit synthetischer Fasern.
- Bei der Wasserstrahlverfestigung werden Fasern mit Wasserstrahlen gemischt, wodurch chemische Bindemittel überflüssig werden
- Hervorragende bidirektionale Festigkeit und sehr geringe Freisetzung extrahierbarer Lösungsmittel
- Bieten hervorragende Nass- und Trockenfestigkeit, Lösungsmittelverträglichkeit und Säurebeständigkeit
- Zerkratzen oder scheuern keine empfindlichen Präzisionsbauteile
Bestellinformation
Erhältlich als Trocken-Wischtücher oder als CleanPak™, getränkt mit 70 % Isopropylalkohol. Basisgewicht: 67 g/m2.
Spezifikation
TechniCloth™ Trockenwischtücher | |
22,9 cm | |
22,9 cm | |
Autoklavierbar | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 | |
Entwickelt für allgemeine Wischzwecke, bei denen Wirtschaftlichkeit und Sauberkeit von entscheidender Bedeutung sind, ideal für Anwendungen, bei denen eine hohe Saugfähigkeit und geringe extrahierbare Stoffe im Vordergrund stehen |
9 in. | |
9 in. | |
Polyester-Zellulose | |
69 | |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) |