missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Buchse zu NAMUR NE 28 für kombinierte Fehlermeldung für UN30
Potentialfreier Kontakt für Kombinationsfehlermeldung (z. B. Versorgungsausfall, Sensorfehler, Sicherung).
Marke: Memmert™ UN30H6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Für Kombinationsfehlermeldung
Spezifikation
UN30 Ofen | |
Buchse zu NAMUR NE 28 | |
2 A |
Potentialfreier Kontakt | |
24 V |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Memmert™ Potentialfreier Kontakt (24 V/2 A) mit Buchse zu NAMUR NE 28 für kombinierte Fehlermeldung für UN30 > Kann verwendet werden mit: UN30
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur