Learn More
Texwipe™ SterileWipe™ Sterile Wischtücher, trocken
Für aseptische Reinräume
540.00 CHF - 885.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | SterileWipe™ LP 10 Wischtücher |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für aseptische Reinräume |
Sterilität | Steril |
Includes: Verarbeitungs- und Konformitätszertifikate
Produktcode | Marke | Beschreibung | Abmessungen (L x B) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Abmessungen (L x B) | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15664977
|
Texwipe™
TX3212 |
Vectra™ Alpha™ 10 Dry Cleanroom Wipers | 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | Polyester |
885.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15654977
|
Texwipe™
TX3211 |
AlphaWipe™ Dry Cleanroom Wipers | 9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) | Polyester |
540.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Speziell entwickelt für eine maximale Kontrolle der Partikelkontamination in sterilen Umgebungen.
SterileWipe LP
- Gestrickt aus 100 % Endlosfaser-Polyester
- Laufmaschenfreie Doppelstrick-Interlock-Konstruktion für maximale Abriebfestigkeit und niedrige Partikelwerte
- Das einzigartige Strickmuster bietet außerdem eine größere Oberfläche für eine höhere Saugfähigkeit und eine höhere Wischeffizienz
- Weich und nicht scheuernd; ideal zum Abwischen empfindlicher Oberflächen
- Basisgewicht: 155 g/m2
- Wischtuch mit versiegelten Kanten und laufmaschenfreier Doppelstrick-Interlock-Konstruktion aus 100 % Endlosfaser-Polyester
- Alle vier Kanten sind thermisch versiegelt, um die Freisetzung von Fasern und Partikeln zu verhindern
- Entwickelt für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 4, um einen besonders niedrigen Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen zu gewährleisten
- Ideal zum Abwischen und zum Auslaufschutz Flächengewicht: 135 g/m2
- Mischung aus 55 % Cellulose und 45 % Polyester kombiniert die Saugfähigkeit natürlicher Fasern mit der Festigkeit synthetischer Fasern
- Ideal für Anwendungen, bei denen bakteriologische Kontamination, Partikel und extrahierbare Substanzen zu Problemen führen können
- Geeignet für den Einsatz in aseptischen Umgebungen der pharmazeutischen, medizinischen und biomedizinischen Industrie
- Basisgewicht: 67 g/m2
Bestellinformation
LP: 10 Wischtücher/Innenbeutel, 10 Innenbeutel/Außenbeutel, fünf Außenbeutel/Karton in lösungsmittelsicheren Beuteln. Chargencode und Verfallsdatum sind auf jeder Verpackung deutlich gekennzeichnet. LP 10, HS II und AS 10: 20 Wischtücher/Innenbeutel, fünf Innenbeutel/Außenbeutel, fünf Außenbeutel/Karton in lösungsmittelsicheren Beuteln. Chargencode und Verfallsdatum sind auf jeder Verpackung deutlich gekennzeichnet.
Compliance
Alle Wischtücher wurden durch Gammastrahlung sterilisierten bis zu einem SLA von 10-6 gemäß den Richtlinien der Association for the Advancement of Medical Instrumentation.
Spezifikation
SterileWipe™ LP 10 Wischtücher | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999 | |
Für aseptische Reinräume | |
Steril |