Learn More
Texwipe™ SterileWipe™ Sterile Wischtücher, trocken
Für aseptische Reinräume
Marke:  Texwipe™ TX3211
485.13 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15654977
  • 554.00 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 07-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Verarbeitungs- und Konformitätszertifikate
Beschreibung
Beschreibung
Speziell entwickelt für eine maximale Kontrolle der Partikelkontamination in sterilen Umgebungen.
SterileWipe LP
  • Gestrickt aus 100 % Endlosfaser-Polyester
  • Laufmaschenfreie Doppelstrick-Interlock-Konstruktion für maximale Abriebfestigkeit und niedrige Partikelwerte
  • Das einzigartige Strickmuster bietet außerdem eine größere Oberfläche für eine höhere Saugfähigkeit und eine höhere Wischeffizienz
  • Weich und nicht scheuernd; ideal zum Abwischen empfindlicher Oberflächen
  • Basisgewicht: 155 g/m2
SterileWipe LP 10
  • Wischtuch mit versiegelten Kanten und laufmaschenfreier Doppelstrick-Interlock-Konstruktion aus 100 % Endlosfaser-Polyester
  • Alle vier Kanten sind thermisch versiegelt, um die Freisetzung von Fasern und Partikeln zu verhindern
  • Entwickelt für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 4, um einen besonders niedrigen Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen zu gewährleisten
  • Ideal zum Abwischen und zum Auslaufschutz Flächengewicht: 135 g/m2
SterileWipe HS II
  • Mischung aus 55 % Cellulose und 45 % Polyester kombiniert die Saugfähigkeit natürlicher Fasern mit der Festigkeit synthetischer Fasern
  • Ideal für Anwendungen, bei denen bakteriologische Kontamination, Partikel und extrahierbare Substanzen zu Problemen führen können
  • Geeignet für den Einsatz in aseptischen Umgebungen der pharmazeutischen, medizinischen und biomedizinischen Industrie
  • Basisgewicht: 67 g/m2
Bestellinformation
LP: 10 Wischtücher/Innenbeutel, 10 Innenbeutel/Außenbeutel, fünf Außenbeutel/Karton in lösungsmittelsicheren Beuteln. Chargencode und Verfallsdatum sind auf jeder Verpackung deutlich gekennzeichnet. LP 10, HS II und AS 10: 20 Wischtücher/Innenbeutel, fünf Innenbeutel/Außenbeutel, fünf Außenbeutel/Karton in lösungsmittelsicheren Beuteln. Chargencode und Verfallsdatum sind auf jeder Verpackung deutlich gekennzeichnet.
Compliance
Alle Wischtücher wurden durch Gammastrahlung sterilisierten bis zu einem SLA von 10-6 gemäß den Richtlinien der Association for the Advancement of Medical Instrumentation.
Spezifikation
Spezifikation
SterileWipe™ LP Wischtücher
22,9 cm
22,9 cm
155
AlphaWipe™ Dry Cleanroom Wipers
Für aseptische Reinräume
9 in.
9 in.
Polyester
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 und OHSAS 18001:1999
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)