Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: High-Sorbency Series
Als silikonfrei zertifiziert
91.30 CHF - 938.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Griff | 0,098 Zoll |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Umweltprobenahme, Anwendung von Schmiermitteln und Salben, Entfernung von Schmierstoffen und Salben, Reinigung mit Lösungsmitteln wie IPA oder Aceton |
Grifffarbe | Braun |
Produkttyp | Tupfer |
Durchmesser (metrisch) Griff | 2.5 mm |
Produktcode | Marke | Bauweise | Durchmesser (metrisch) Spitze | Länge (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bauweise | Durchmesser (metrisch) Spitze | Länge (metrisch) Griff | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
13113743
|
Texwipe™
TX705 |
100 % Baumwollkopf, langer Holzgriff | 7 mm | 135 mm |
91.30 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17876277
|
Texwipe™
TX700B |
Schaumstoffkopf, mechanisch am Wattestäbchen befestigt, langer Holzgriff | 13.5 mm | 126 mm |
938.00 CHF
2500 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15702426
|
Texwipe™
TX720B |
Schaumstoffkopf, um Wattestäbchen herum geformt, langer Holzgriff | 11.6 mm | 127 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Serie mit hoher Saugfähigkeit
Stark saugfähige Tupfer für industrielle Anwendungen wie die Reinigung mit Lösungsmitteln wie IPA, das Auftragen von Schmiermitteln und anderen Flüssigkeiten und das Entfernen überschüssiger Materialien.
- Wattestäbchen erhältlich mit oder ohne Ummantelung aus offenzelligem Polyurethanschaum
- Die weiche, nicht scheuernde Schaumstoffabdeckung schützt vor der Freisetzung von Fasern
- Lange Griffe aus Hartholz für garantierte Festigkeit und Steifigkeit
- Hergestellt in einem Reinraum mit den modernsten Verfahren und modernster Ausrüstung aus den reinsten verfügbaren Materialien
- Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit
- Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt.
- Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
0,098 Zoll | |
Braun | |
2.5 mm |
Umweltprobenahme, Anwendung von Schmiermitteln und Salben, Entfernung von Schmierstoffen und Salben, Reinigung mit Lösungsmitteln wie IPA oder Aceton | |
Tupfer | |
Holz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: High-Sorbency Series