Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: High-Sorbency Series
Als silikonfrei zertifiziert
Marke:  Texwipe™ TX720B
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15702426
Beschreibung
Beschreibung
Serie mit hoher Saugfähigkeit
Stark saugfähige Tupfer für industrielle Anwendungen wie die Reinigung mit Lösungsmitteln wie IPA, das Auftragen von Schmiermitteln und anderen Flüssigkeiten und das Entfernen überschüssiger Materialien.
  • Wattestäbchen erhältlich mit oder ohne Ummantelung aus offenzelligem Polyurethanschaum
  • Die weiche, nicht scheuernde Schaumstoffabdeckung schützt vor der Freisetzung von Fasern
  • Lange Griffe aus Hartholz für garantierte Festigkeit und Steifigkeit
  • Hergestellt in einem Reinraum mit den modernsten Verfahren und modernster Ausrüstung aus den reinsten verfügbaren Materialien
  • Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit
  • Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt.
  • Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
Spezifikation
Schaumstoffkopf, um Wattestäbchen herum geformt, langer Holzgriff
6.063 Zoll
Braun
2.5 mm
5 Zoll
4.2 mm
26.3 mm
0.26 Zoll
0.457 Zoll
Holz
0,098 Zoll
Umweltprobenahme, Anwendung von Schmiermitteln und Salben, Entfernung von Schmierstoffen und Salben, Reinigung mit Lösungsmitteln wie IPA oder Aceton
Tupfer
154 mm
127 mm
1.035 Zoll
5.8 mm
11.6 mm
Thermisch/mechanisch
Baumwolle/100 ppi Polyurethanschaum
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: High-Sorbency Series > Gewickelte Wattetupfer; Spitzendurchmesser: 0.44 Zoll; Kopftyp: Schaumstoffbeschichtete Baumwolle; Grifflänge: 5.12 Zoll