Learn More
Texwipe™ Sterile CleanFoam Schaumtupfer
Texwipe CleanFoam sterile Schaumstofftupfer, Länge: 5 Zoll, 132,2 mm, Breite Kopf: 0,78 in.,19,7 mm, Griffausführung: Polypropylen, Polyurethan, empfohlene Anwendungen: Sicherheit
Marke:  Texwipe™ STX708A
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16223481
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Texwipe CleanFoam sterile Schaumstofftupfer
  • Länge: 5 in., 132,2 mm
  • Breite Kopf: 0,78 in., 19,7 mm
  • Grifftyp: Polypropylen, Polyurethan
  • Empfohlene Anwendungen: Sicherheit
  • Überwachen von Umgebungsbedingungen
  • Reinigung mit kompatiblen Lösungen und Lösungsmitteln
  • Aufnehmen von feinen Pulvern
  • Oberflächenprobenahme
  • Entnahme und Transport bakteriologischer Proben
  • Spezifikation
    Spezifikation
    5 in.
    132,2 mm
    0,78 in.
    Polypropylen
    Polypropylen
    Polyurethan
    Tupfer
    Polyurethan
    19,7 mm
    Vollständige thermische Bindung
    Rund
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Name des Produkts
    Texwipe™ Sterile CleanFoam Schaumtupfer > Runder Kopf, 9,4 mm dick