Learn More
Cytiva PEEK-Probenschleifen
Beständig gegen organische Lösungsmittel und Salzpuffer, die häufig für die Chromatographie von Biomolekülen verwendet werden. Cytiva Life Sciences™ PEEK Probenloops sind ein wichtiges Zubehör für Chromatographie-Anwendungen.
Marke: Cytiva 18112039
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Benetzte Teile sind beständig gegen organische Lösungsmittel
- Benetzte Teile sind beständig gegen Salzpuffer
- Außer gegen 100 % Ethylacetat, 100 % Hexan und 100 % Tetrahydrofuran
- Polyetheretherketon (PEEK)
Spezifikation
Probenschleife | |
1.58 mm | |
10 μl |
Polyetheretherketon | |
0,25 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva PEEK-Probenschleifen > Innendurchmesser: 0.25 mm, Volumen: 10 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur