Learn More
Texwipe™ AlphaMop™ Isolatorenreinigungswerkzeug
Hervorragend geeignet für die Reinigung von Isolatoren, Laminarströmungshauben, Biosicherheitsschränken und Handschuhboxen
149.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Zwei Griffe (18 und 24 Zoll lang), ein Polyester-Schaumstoffpolster und sechs Moppüberzüge aus TechniCloth™ Polyester. Der Mopp mit Teleskopgriff wird mit sechs Polyester-Moppüberzügen geliefert.
Produkte 1
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11551214
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Texwipe™
TX7101
Mop
149.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Flacher Wischmopp mit abgerundeten Ecken und Schwenkkopf für schwer zugängliche Bereiche
  • Aus autoklavierbarem Celcon™ Kunststoff
  • Austauschbares Schaumstoffpolster gewährleistet, dass die Moppabdeckung den zu reinigenden Oberflächen entspricht
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ AlphaMop™ Isolatorenreinigungswerkzeug