Learn More
Texwipe™ AlphaMop™ Isolatorenreinigungswerkzeug
Hervorragend geeignet für die Reinigung von Isolatoren, Laminarströmungshauben, Biosicherheitsschränken und Handschuhboxen
Marke: Texwipe™ TX7101
Includes: Zwei Griffe (18 und 24 Zoll lang), ein Polyester-Schaumstoffpolster und sechs Moppüberzüge aus TechniCloth™ Polyester. Der Mopp mit Teleskopgriff wird mit sechs Polyester-Moppüberzügen geliefert.
Beschreibung
- Flacher Wischmopp mit abgerundeten Ecken und Schwenkkopf für schwer zugängliche Bereiche
- Aus autoklavierbarem Celcon™ Kunststoff
- Austauschbares Schaumstoffpolster gewährleistet, dass die Moppabdeckung den zu reinigenden Oberflächen entspricht
Spezifikation
Mop | |
Autoklavierbar | |
Kunststoff |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ AlphaMop™ Isolatorenreinigungswerkzeug > Reinigungswerkzeug
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur