Learn More
Tetrathiafulvalen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10479490
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrathiafulvalen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10479490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 10479490
Marke: Thermo Scientific Acros 179410010
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 31366-25-3 | C6H4S4 | 204.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31366-25-3
Summenformel C6H4S4
Molekulargewicht (g/mol) 204.34
MDL-Nummer MFCD00005492
InChI-Schlüssel FHCPAXDKURNIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrathiafulvalene, 2-1,3-dithiol-2-ylidene-1,3-dithiole, 1,3-dithiole, 2-1,3-dithiol-2-ylidene, unii-hy1en16w9t, 1,4,5,8-tetrathiafulvalene, ttf, delta-2:2'-bis 1,3-dithiazole, hy1en16w9t, 2,2'-bi-1,3-dithiole, delta-2,2'-bi-1,3-dithioleMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 99451
ChEBI CHEBI:52444
IUPAC-Name 2-(1,3-Dithiol-2-yliden)-1,3-Dithiol
SMILES C1=CSC(=C2SC=CS2)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrathiafulvalene
Schmelzpunkt 117°C to 120°C
Farbe Braun bis Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15, 9390
Formelmasse 204.34
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471566 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number179412500,179410010
ChargennummerA0399730 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number179412500,179410010
ChargennummerA0412918 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number179412500,179410010
ChargennummerA0409317 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number179412500,179410010
ChargennummerA0417644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number179412500,179410010
Name des Produkts
Tetrathiafulvalen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >