Learn More
Tetrahydropyran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10700791
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrahydropyran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10700791
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10700791
Marke: Thermo Scientific Acros 325881000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-68-7
MDL-Nummer MFCD00006585
InChI-Schlüssel DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran, oxacyclohexane, pentamethylene oxide, 2h-pyran, tetrahydro, tetrahydropyrane, unii-v06i3ilg6b, 2h-tetrahydropyran, v06i3ilg6b, pyeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8894
ChEBI CHEBI:46941
IUPAC-Name Oxan
SMILES C1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydropyran
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -45.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 88.0°C
Flammpunkt −15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H10O
Brechungsindex 1.42
Menge 100 g
Beilstein 17, 12
Merck Index 15, 9362
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 80g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether and many other, organic solvents
Molekulargewicht (g/mol) 86.13
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number325885000,325881000
ChargennummerA0465618 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog Number325885000,325881000
ChargennummerA0465143 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog Number325885000,325881000
ChargennummerA0458950 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Catalog Number325885000,325881000
ChargennummerA0455498 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number325885000,325881000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydropyran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Tetrahydropyran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >