Learn More
Tetrahydropyran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10207620
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetrahydropyran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10207620 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Glasflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10207620
Marke: Thermo Scientific Acros 325885000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 142-68-7 | C5H10O | 86.134 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-68-7
MDL-Nummer MFCD00006585
InChI-Schlüssel DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran, oxacyclohexane, pentamethylene oxide, 2h-pyran, tetrahydro, tetrahydropyrane, unii-v06i3ilg6b, 2h-tetrahydropyran, v06i3ilg6b, pye
PubChem CID 8894
ChEBI CHEBI:46941
IUPAC-Name Oxan
SMILES C1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydropyran
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -45.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 88.0°C
Flammpunkt −15°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C5H10O
Brechungsindex 1.42
Menge 500 g
Beilstein 17, 12
Merck Index 15, 9362
Relative Dichte 0.88
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 80g/L (25°C). Other solubilities: miscible with alcohol, ether and many other, organic solvents
Molekulargewicht (g/mol) 86.134
Formelmasse 86.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydropyran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Tetrahydropyran, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >