Learn More
Tetrahydrofuran, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15199313
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Tetrahydrofuran, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15199313
2.5 L, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 15199313
Marke: Thermo Scientific Acros 450530025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9, 128-37-0
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofuranoMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt -108.4°C
Dichte 0.8800g/mL
Siedepunkt 66.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt −21°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Brechungsindex 1.407
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Relative Dichte 0.88
Viskosität 0.55 mPa.s (20°C)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 99.8%
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0459675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number450530025,450530010
ChargennummerA0459679 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number450530025,450530010
ChargennummerA0463888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2024 Catalog Number450530025,450530010
ChargennummerA0459675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/04/2024 Catalog Number450530025,450530010
ChargennummerA0459679 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Catalog Number450530025,450530010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrofuran
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Tetrahydrofuran, 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals >