Learn More
Tetrahydrofuran, Biogütegrad, 99.8 %, unstab., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11405230
Tetrahydrofuran, Biogütegrad, 99.8 %, unstab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405230
4 x 1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
Artikelnummer. 11405230
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044505.M1
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nukleinsäure- und Peptidsynthese
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-99-9
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00005356
InChI-Schlüssel WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC-Name Oxolan
SMILES C1CCOC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrahydrofuran
Schmelzpunkt -108°C
Namenshinweis Unstabilized
Farbe Farblos
Dichte 0.889g/mL
Siedepunkt 66°C
Menge 4 x 1 L
Flammpunkt −17°C (1°F)
Geruch Ether-like
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4070
UN-Nummer UN2056
Beilstein 102391
Merck Index 14,9211
Formelmasse 72.11
Reinheit (%) 99.8%
Güte Bio-Gütegrad
Name des Produkts
Tetrahydrofuran, Biogütegrad, 99.8 %, unstab., Thermo Scientific Chemicals >