Learn More
Tetrahydrofuran-3-sulfonylchlorid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 170.61 |
Reinheit (%) | 97% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tetrahydrofuran-3-sulfonylchlorid, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur