missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW TetraCon 925/C IDS Conductivity probe, 0.475 cm
Marke: WTW 301721
842.42 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
TetraCon 925/C IDS Conductivity probe, 0.475 cm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung

Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
WTW TetraCon 925/C IDS Conductivity probe, 0.475 cm >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur