Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetrabromphenolblau, rein Artikelnummer.: 10752723
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Tetrabromphenolblau, rein
Artikelnummer. 10752723
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10752723
Marke: Thermo Scientific Chemicals 189910050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 4430-25-5 | C19H6Br8O5S | 985.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4430-25-5
Summenformel C19H6Br8O5S
Molekulargewicht (g/mol) 985.53
InChI-Schlüssel QPMIVFWZGPTDPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabromophenol blue, 4,5,6,7-tetrabromo-3,3-bis 3,5-dibromo-4-hydroxyphenyl-3h-benzo c 1,2 oxathiole 1,1-dioxide, tetrabromphenol tetrabromsulfonphthalein, unii-s6fo6931n7, ccris 5488, 3',3,5',5-tetrabromophenol-4,5,6,7-tetrabromosulfonephthalein, phenol, 4,4'-4,5,6,7-tetrabromo-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2,6-dibromo, 4,4'-4,5,6,7-tetrabromo-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2,6-dibromophenol s,s-dioxide
PubChem CID 78159
IUPAC-Name 2,6-Dibromo-4-[4,5,6,7-Tetrabrom-3-(3,5-Dibromo-4-Hydroxyphenyl)-1,1-Dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-Phenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C2(C3=C(C(=C(C(=C3Br)Br)Br)Br)S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetrabromophenol Blue
Schmelzpunkt 203.0°C to 205.0°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 19,II,107
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water.
Formelmasse 985.53
Güte Rein
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Tetrabromophenol Blue
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Tetrabromphenolblau, rein >