Learn More
Tetra-n-Butylzinn, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1461-25-2 | C16H36Sn | 347.174 g/mol
57.15 CHF - 178.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 1461-25-2 |
---|---|
Summenformel | C16H36Sn |
Molekulargewicht (g/mol) | 347.174 |
MDL-Nummer | MFCD00009422 |
InChI-Schlüssel | AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4Mehr anzeigen |
PubChem CID | 15098 |
IUPAC-Name | Tetrabutylstannan |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11327717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014115.22 |
100 g |
57.15 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11317717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014115.36 |
500 g |
178.00 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Tetra-n-butyltin is used in hydrogenolysis reactions and as a transition metal catalyst. It is also used stabilizers in the manufacture of polyvinyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1461-25-2 | |
347.174 | |
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N | |
15098 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC |
C16H36Sn | |
MFCD00009422 | |
tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4Mehr anzeigen | |
Tetrabutylstannan |
Spezifikation
Tetra-n-butyltin | |
-97°C | |
144°C to 146°C (10 mmHg) | |
mild | |
1.474 | |
UN2788 | |
Insoluble in water. It is soluble in most common organic solvents. | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC | |
347.174 | |
347.17 | |
Flüssigkeit |
1461-25-2 | |
1.057 g/mL | |
107°C (225°F) | |
C16H36Sn | |
MFCD00009422 | |
tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4 | |
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N | |
Tetrabutylstannan | |
15098 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H372-H312-H315-H319
Giftig bei Verschlucken.
Schädigt die Organe durch längere oder wiederholte Exposition.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P260-P264b-P270-P280-P301+P310-P302+P352-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H301-H312-H315-H319-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ZINNORGANISCHE VERBINDUNGEN, FLÜSSIGKEIT, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 215-960-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WH8605000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen