Learn More
Tetra-n-Butylzinn, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11327717
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tetra-n-Butylzinn, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327717
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 11327717
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014115.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1461-25-2 | C16H36Sn | 347.174 g/mol
Tetra-n-butyltin is used in hydrogenolysis reactions and as a transition metal catalyst. It is also used stabilizers in the manufacture of polyvinyl chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1461-25-2
Summenformel C16H36Sn
Molekulargewicht (g/mol) 347.174
MDL-Nummer MFCD00009422
InChI-Schlüssel AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrabutyltin, tetra-n-butyltin, stannane, tetrabutyl, tin, tetrabutyl, tetra-n-butylcin, tetra-n-butylcin czech, unii-qj7y5v377v, ccris 6322, tetra-normal-butyltin, wln: 4-sn-4&4&4
PubChem CID 15098
IUPAC-Name Tetrabutylstannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tetra-n-butyltin
Schmelzpunkt -97°C
Dichte 1.057 g/mL
Siedepunkt 144°C to 146°C (10 mmHg)
Flammpunkt 107°C (225°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.474
Menge 100 g
UN-Nummer UN2788
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. It is soluble in most common organic solvents.
Formelmasse 347.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Tetra-n-Butylzinn, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >