Learn More
Nickel Electro™ Teströhrchen-Gestelle
Passen Sie Ihr Reagenzglasgestell an eine Vielzahl von Außendurchmessern der Reagenzgläser an. Nickel Electro™ Reagenzglasgestelle sind aus nicht-magnetischem Edelstahl gefertigt und werden flach verpackt und montagefertig geliefert.
101.00 CHF - 104.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Teströhrchengestell
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Edelstahl
Menge Je 1
Abmessungen (L x B x H) 270 x 138 x 70 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11449529
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
6900
Röhrchen (31 mm)
104.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11429529
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
6873
Röhrchen (18 mm)
101.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12347483
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
6870
Röhrchen (16 mm)
101.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11409529
Unterlagen ansehen
Nickel Electro™
6872
Röhrchen (12 mm)
101.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Edelstahl
  • Nicht magnetisch
  • Einfache Montage
  • Kann zum Zwecke der Reinigung und Sterilisation zerlegt werden
Spezifikation
Spezifikation
Teströhrchengestell
Edelstahl
270 x 138 x 70 mm
Autoklavierbar
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ Teströhrchen-Gestelle