Learn More
Medline Scientific™ Reagenzglas
71.40 CHF - 78.70 CHF
Spezifikation
Typ | Polarimeter-Röhre |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Polarimeter |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11902964
|
Medline Scientific™
91811002 |
100 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10738875
|
Medline Scientific™
9181.2003 |
200 mm |
78.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Spezifikation
Polarimeter-Röhre | |
Polarimeter |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Medline Scientific™ Reagenzglas