Learn More
Medline Scientific™ Reagenzglas
Marke:  Medline Scientific™ 9181.2003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10738875
  • 78.70 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Spezifikation
Polarimeter-Röhre
Polarimeter
200 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Medline Scientific™ Reagenzglas > Größe:200mm