Learn More
Tert-Butyldimethylchlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11484364
Zum Warenkorb hinzufügen
Tert-Butyldimethylchlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484364
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11484364
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13064.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
tert-Butyldimethylchlorosilane is used to protect hydroxyl group in organic synthesis. It finds application in the synthesis of prostaglandin. It is also used as an auxiliary material for hypolipaemics such as lovastatin and simvastatin. It plays an important role in the preparation of isoxazolines N-oxides from alpha-bromonitroalkanes. It acts as a versatile protecting reagent for amines, amides and alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
tert-Butyldimethylchlorosilan wird zum Schutz der Hydroxylgruppe in der organischen Synthese verwendet. Es findet Anwendung in der Synthese von Prostaglandin. Es wird auch als Hilfsmaterial für Hypolipemien wie Lovastatin und Simvastatin verwendet. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Isoxazolin-N-Oxiden aus Alpha-Bromnitroalkanen. Es dient als vielseitiges Maskierungsreagenz für Amine, Amide und Alkohole.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ethylacetat. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, Metallen, Oxidationsmitteln und Alkoholen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18162-48-6
Summenformel C6H15ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 150.721
MDL-Nummer MFCD00000501
InChI-Schlüssel BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 28928
ChEBI CHEBI:85071
IUPAC-Name Tert-Butylchlordimethylsilan
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 124°C to 126°C
Chemischer Name oder Material tert-Butyldimethylchlorosilane
Schmelzpunkt 86°C to 89°C
Menge 25 g
Strukturformel (CH3)3CSi(CH3)2Cl
UN-Nummer UN2925
Beilstein 505999
Flammpunkt 22°C (72°F)
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and ethyl acetate. Insoluble in water.
Formelmasse 150.73
Reinheit (%) 97%
Geruch Pungent
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.81
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ09H031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/12/2024 Catalog NumberA13064.22,A13064.14,A13064.06
ChargennummerZ30H032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/12/2024 Catalog NumberA13064.22,A13064.14,A13064.06
ChargennummerY05H037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2024 Catalog NumberA13064.22,A13064.14,A13064.06
ChargennummerA0464389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2024 Catalog NumberA13064.22,A13064.14,A13064.06
ChargennummerA0456886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/08/2024 Catalog NumberA13064.22,A13064.14,A13064.06
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyldimethylchlorosilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: chloro(1,1-dimethylethyl)dimethyl-silane
Name des Produkts
Tert-Butyldimethylchlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >