Learn More
tert-Butylchlorodimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10275710
Zum Warenkorb hinzufügen
tert-Butylchlorodimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10275710
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10275710
Marke: Thermo Scientific Acros 183930250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 18162-48-6 | C6H15ClSi | 150.73 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18162-48-6
Summenformel C6H15ClSi
Molekulargewicht (g/mol) 150.73
MDL-Nummer MFCD00000501
InChI-Schlüssel BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
PubChem CID 28928
ChEBI CHEBI:85071
IUPAC-Name Tert-Butylchlordimethylsilan
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butylchlorodimethylsilane
Schmelzpunkt 85.0°C to 91.0°C
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 0.8700g/mL
Siedepunkt 125.0°C
Flammpunkt 22°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CSi(CH3)2Cl
Menge 25 g
UN-Nummer 2925
Fieser 04,176; 05,74; 06,78; 08,59; 09,77; 10,62; 13,87; 17,5
Merck Index 15, 1567
Relative Dichte 0.87
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, organic acids and amines, soluble in ethers and hydrocarbons
Formelmasse 150.73
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467621 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number183930250,183930050,183935000,183931000
ChargennummerA0464389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/07/2024 Catalog Number183930250,183930050,183935000,183931000
ChargennummerA0456886 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 Catalog Number183930250,183930050,183935000,183931000
ChargennummerA0454038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number183930250,183930050,183935000,183931000
ChargennummerA0392431 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number183930250,183930050,183935000,183931000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butylchlorodimethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Name des Produkts
tert-Butylchlorodimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >