Learn More
Tert-Butylisocyanid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10229500 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, Glasflasche, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 7188-38-7 | C5H9N | 83.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7188-38-7
Summenformel C5H9N
Molekulargewicht (g/mol) 83.13
MDL-Nummer MFCD00000002
InChI-Schlüssel FAGLEPBREOXSAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl isocyanide, tert-butylisocyanide, t-butylisonitrile, tert-butylisonitrile, tbin, propane, 2-isocyano-2-methyl, 2-methyl-2-isocyanopropane, 2-methylpropyl isocyanide, t-butyl isocyanide, 2-isocyano-2-methyl-propane
PubChem CID 23577
IUPAC-Name 2-Isocyano-2-methylpropan
SMILES CC(C)(C)[N+]#[C-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl isocyanide
Namenshinweis 97%
Dichte 0.7300g/mL
Siedepunkt 91.0°C
Flammpunkt −2°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)3CNC
Brechungsindex 1.3740 to 1.3780
Menge 5 g
Fieser 02,50; 09,82; 11,99; 12,95; 14,63
Relative Dichte 0.73
Formelmasse 83.13
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0458624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Artikelnummer403600050,403600010
ChargennummerA0450600 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Artikelnummer403600050,403600010
ChargennummerA0401010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer403600050,403600010
ChargennummerA0396450 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Artikelnummer403600050,403600010
ChargennummerA0411564 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Artikelnummer403600050,403600010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl isocyanide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Tert-Butylisocyanid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >