Learn More
tert-Butyl-carbamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.12 CHF - 153.77 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 4248-19-5
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
InChI-Schlüssel LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl carbamate, carbamic acid tert-butyl ester, boc amine, boc-amide, carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-nh2, tert-butylcarbamat, n-boc amine, boc-amine, tert butyl carbamate
PubChem CID 77922
IUPAC-Name tert-Butylcarbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10454643
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
173450010
1 g Glasflasche
24.12 CHF
1 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10568323
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
173450050
5 g Glasflasche
46.43 CHF
5 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11905471
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
173450250
25 g Glasflasche
153.77 CHF
25 Gramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 224-209-3
Produktidentifikator
  • tert-Butyl carbamate
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
tert-Butyl-carbamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals