Learn More
tert-Butyl-carbamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4248-19-5 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 173450250
156.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 25 g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11905471
  • 158.00 CHF / 25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • tert-Butyl carbamate
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
tert-Butyl-carbamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals > Glasflasche; 25 g