Learn More
tert-Butylbromacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10665012
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
tert-Butylbromacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10665012 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
50 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. 10665012
Marke: Thermo Scientific Acros 154340500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5292-43-3 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5292-43-3
Summenformel C6H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.06
MDL-Nummer MFCD00000188
InChI-Schlüssel BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl bromoacetate, t-butyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromoacetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromoacetate, acetic acid, bromo-, tert-butyl ester, brch2c o oc ch3 3, acetic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromo-acetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromacetatMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 79177
IUPAC-Name tert-Butyl-2-bromacetat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl bromoacetate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3380g/mL
Siedepunkt 50°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 49°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CO2C(CH3)3
Brechungsindex 1.4440 to 1.446
Menge 50 mL
Beilstein 02, I, 96
Relative Dichte 1.338
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 195.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0432223 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2024 Catalog Number154340500,154342500,154340100
ChargennummerA0452820 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2023 Catalog Number154340500,154342500,154340100
ChargennummerA0403307 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/06/2021 Catalog Number154340500,154342500,154340100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl bromoacetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tert-Butyl bromoacetate
Name des Produkts
tert-Butylbromacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >