Learn More
tert-Butylbromacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10764831
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5292-43-3
Summenformel C6H11BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 195.06
MDL-Nummer MFCD00000188
InChI-Schlüssel BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl bromoacetate, t-butyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromoacetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromoacetate, acetic acid, bromo-, tert-butyl ester, brch2c o oc ch3 3, acetic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromo-acetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromacetat
PubChem CID 79177
IUPAC-Name tert-Butyl-2-bromacetat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl bromoacetate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.3380g/mL
Siedepunkt 50°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 49°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCH2CO2C(CH3)3
Brechungsindex 1.4440 to 1.446
Menge 10 mL
Beilstein 02, I, 96
Relative Dichte 1.338
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 195.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'