Learn More
tert-Butylacrylat, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10631663
Zum Warenkorb hinzufügen
tert-Butylacrylat, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10631663
100 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
5 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10631663
Marke: Thermo Scientific Acros 371131000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1663-39-4 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1663-39-4, 150-76-5
Summenformel C7H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
MDL-Nummer MFCD00008809
InChI-Schlüssel ISXSCDLOGDJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl acrylate, t-butyl acrylate, tert-butyl propenoate, 2-propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, acrylic acid tert-butyl ester, tert-butylacrylate, acrylic acid, tert-butyl ester, unii-92m2cd1o3g, ccris 7035, 2-propenoic acid tert-butyl ester
PubChem CID 15458
IUPAC-Name tert-Butyl-prop-2-enoat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl acrylate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -69.0°C
Dichte 0.8830g/mL
Siedepunkt 121.0°C
Flammpunkt 11°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCO2C(CH3)3
Brechungsindex 1.4100 to 1.4120
Menge 100 mL
Beilstein 02, IV, 1465
Relative Dichte 0.883
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2g/L
Stabilisator 10 to 20ppm MEHQ
Viskosität 0.9 mPa.s (20°C)
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0429725 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog Number371130010,371131000,371130051
ChargennummerA0450888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2024 Catalog Number371130010,371131000,371130051
ChargennummerA0459988 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog Number371130010,371131000,371130051
ChargennummerA0456159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number371130010,371131000,371130051
ChargennummerA0395471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number371130010,371131000,371130051
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl acrylate, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
tert-Butylacrylat, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals >