Learn More
tert-Butylacrylat, 99 %, stab mit 15 ppm4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
tert-Butyl acrylate is a monomer used in the production of poly(tert-butyl acrylate) polymers, poly(acrylic acid) polyelectrolyte brushes and 3-(3-methyl-but-3-enyloxy)-propionic acid tert-butyl ester. It is also used in paints, coatings, high polymer paper conditioner, nursing polymer products and carbonyl reforming polyolefin. Further, it serves as an important raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tert-Butylacrylat ist ein Monomer, das bei der Herstellung von Poly(tert-butyl acrylat)-Polymeren, Poly(Acrylsäure)-Polyelektrolyt-Bürsten und 3-(3-methyl-but-3-enyloxy)-Propionsäure-tert-Butylester verwendet wird. Wird auch in Farben, Beschichtungen, Hochpolymer-Papierkonditionierern, Pflegepolymer-Produkten und Carbonylreform-Polyolefin verwendet. Dient darüber als wichtiger Rohstoff in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl acrylate |
Namenshinweis | stabilized with 15ppm 4-methoxyphenol |
Schmelzpunkt | ∼-69°C |
Dichte | 0.883 |
Siedepunkt | 121°C |
Flammpunkt | 11°C (52°F) |
Strukturformel | CH2=CHCOOC(CH3)3 |
Brechungsindex | 1.411 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN3272 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
U18J057 | Analysenzertifikat | 05/09/2023 | L17169.AE,L17169.AU,L17169.AP |
Y03H004 | Analysenzertifikat | 24/02/2023 | L17169.AE,L17169.AU,L17169.AP |
10207489 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L17169.AE,L17169.AU,L17169.AP |
10181013 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L17169.AE,L17169.AU,L17169.AP |
10142340 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | L17169.AE,L17169.AU,L17169.AP |
Sicherheit und Handhabung
- tert-Butyl acrylate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: tert-Butyl acrylate