Learn More
tert-Butanol, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.5 %, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butanol |
Schmelzpunkt | 23 bis 26 °C (Literatur) |
Namenshinweis | CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.5 % |
Extinktion | max. 0.01 bei 350 nm, max. 0.01 bei 300 nm, max. 0.20 bei 250 nm, max. 0.50 bei 230 nm, max. 1.00 bei 215 nm |
CAS Max. % | 100.0000% |
Dichte | 0.775 g/ml bei 25 °C (Lit.) |
Siedepunkt | 81 °C bis 83 °C |
Menge | 2.5 l |
Flammpunkt | 11 °C |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- tert-Butanol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-methylpropan-2-ol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
tert-Butanol, CHROMASOLV™, für HPLC, ≥99.5 %, Honeywell Riedel-de Haen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur