Learn More
Terbiumstab, 12.7 mm (0.50 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11365108
Zum Warenkorb hinzufügen
Terbiumstab, 12.7 mm (0.50 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11365108
10 mm
Click to view available options
Menge:
10 mm
25 mm
Artikelnummer. 11365108
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044049.HF
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: Ca. 1.04 g/mm; Gußstab, Durchmesser ist ungefähr
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-27-9
Summenformel Tb
Molekulargewicht (g/mol) 158.93
MDL-Nummer MFCD00011256
InChI-Schlüssel GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
IUPAC-Name Terbium
SMILES [Tb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium
Farbe Silberfarben bis grau
Physikalische Form Stab, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser
Menge 10 mm
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Aussehen Silver Gray rod
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA24X006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044049.HF,044049.DH
ChargennummerQ10A019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044049.HF,044049.DH
ChargennummerB01W021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044049.HF,044049.DH
ChargennummerK12S041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number044049.HF,044049.DH
ChargennummerK15Z029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number044049.HF,044049.DH
Name des Produkts
Terbiumstab, 12.7 mm (0.50 Zoll) Durchmesser, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >