Learn More
Terbium(III)-nitrat-Hexahydrat, 99.99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13451-19-9 | H12N3O15Tb | 453.03 g/mol
58.89 CHF - 215.07 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13451-19-9 |
---|---|
Summenformel | H12N3O15Tb |
Molekulargewicht (g/mol) | 453.03 |
MDL-Nummer | MFCD00799162,MFCD00149868 |
InChI-Schlüssel | UTCARTSNNKGRTD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | terbium trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hexahydrate, terbium nitrate, hexahydrate, terbium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, terbium nitrate hexahydrate, nitric acid, terbium 3+ salt, hexahydrate, 3no3.tb.6h2o, terbium iii nitratehexahydrate, terbium 3+ trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hydrate, reacton |
PubChem CID | 202879 |
IUPAC-Name | Terbium(3+); Trinitrat; Hexahydrat |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15249164
|
Thermo Scientific Acros
295790020 |
2 g |
58.89 CHF
2 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15279285
|
Thermo Scientific Acros
295790100 |
10 g |
215.07 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13451-19-9 | |
453.03 | |
UTCARTSNNKGRTD-UHFFFAOYSA-N | |
202879 | |
O.O.O.O.O.O.[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
H12N3O15Tb | |
MFCD00799162,MFCD00149868 | |
terbium trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hexahydrate, terbium nitrate, hexahydrate, terbium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, terbium nitrate hexahydrate, nitric acid, terbium 3+ salt, hexahydrate, 3no3.tb.6h2o, terbium iii nitratehexahydrate, terbium 3+ trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hydrate, reacton | |
Terbium(3+); Trinitrat; Hexahydrat |
Spezifikation
Terbium(III) nitrate hexahydrate | |
13451-19-9 | |
Granulatpulver | |
H12N3O15Tb | |
MFCD00799162,MFCD00149868 | |
14,9157 | |
Solubility in water: soluble | |
O.O.O.O.O.O.[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O | |
453.03 | |
453.02 | |
Spurenmetallbasis |
99.9% | |
Weiß | |
99.99% min. (TREO base) | |
Tb(NO3)3·6H2O | |
11,9087 | |
terbium trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hexahydrate, terbium nitrate, hexahydrate, terbium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, terbium nitrate hexahydrate, nitric acid, terbium 3+ salt, hexahydrate, 3no3.tb.6h2o, terbium iii nitratehexahydrate, terbium 3+ trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hydrate, reacton | |
UTCARTSNNKGRTD-UHFFFAOYSA-N | |
Terbium(3+); Trinitrat; Hexahydrat | |
202879 | |
≥99.99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P-Satz
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Rauchen verboten.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Mischen mit brennbaren Stoffen unbedingt verhindern.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WY9625000
- Terbium(III) nitrate hexahydrate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.