Learn More
Terbium(III)-nitrat-Hexahydrat, 99.99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15249164
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Terbium(III)-nitrat-Hexahydrat, 99.99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15249164
2 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Artikelnummer. 15249164
Marke: Thermo Scientific Acros 295790020
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13451-19-9 | H12N3O15Tb | 453.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13451-19-9
Summenformel H12N3O15Tb
Molekulargewicht (g/mol) 453.03
MDL-Nummer MFCD00799162,MFCD00149868
InChI-Schlüssel UTCARTSNNKGRTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym terbium trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hexahydrate, terbium nitrate, hexahydrate, terbium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, terbium nitrate hexahydrate, nitric acid, terbium 3+ salt, hexahydrate, 3no3.tb.6h2o, terbium iii nitratehexahydrate, terbium 3+ trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hydrate, reactonMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 202879
IUPAC-Name Terbium(3+); Trinitrat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) nitrate hexahydrate
Namenshinweis 99.9%
Farbe Weiß
Physikalische Form Granulatpulver
Menge 2 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% min. (TREO base)
Strukturformel Tb(NO3)3·6H2O
Beilstein 11,9087
Merck Index 14,9157
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 453.02
Reinheit (%) ≥99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number295790020,295790100
ChargennummerA0466079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number295790020,295790100
ChargennummerA0454925 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number295790020,295790100
ChargennummerA0453716 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number295790020,295790100
ChargennummerA0402159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number295790020,295790100
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Terbium(III) nitrate hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Name des Produkts
Terbium(III)-nitrat-Hexahydrat, 99.99+ %, Thermo Scientific Chemicals >