Learn More
Terbium(III,IV)-oxid, REacton™, 99,998 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12037-01-3 | O7Tb4 | 747.69 g/mol
86.80 CHF - 865.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12037-01-3 |
---|---|
Summenformel | O7Tb4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 747.69 |
MDL-Nummer | MFCD00083151 |
InChI-Schlüssel | UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | tetraoxotetraterboxane |
SMILES | O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11301448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010917.03 |
1 g |
86.80 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11311448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010917.06 |
5 g |
168.00 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11345809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010917.14 |
25 g |
865.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Es dient als Vorstufe für die Herstellung von anderen Terbium-Verbindungen. Es wird als Redox-Katalysator bei Reaktionen mit Sauerstoff verwendet. Bei hohen Temperaturen kann es Sauerstoff freisetzen. Es findet Anwendungen in der Herstellung von Glas, Glasfasern und Keramik. Nanopartikel aus Terbiumoxid werden als analytische Reagenzien für die Bestimmung von Arzneimitteln in Lebensmitteln verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
12037-01-3 | |
747.69 | |
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N | |
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O |
O7Tb4 | |
MFCD00083151 | |
tetraoxotetraterboxane |
Spezifikation
Terbium(III,IV) oxide | |
12037-01-3 | |
(REO) | |
MFCD00083151 | |
Soluble in dilute acids. Insoluble in water. | |
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O | |
747.69 | |
99.998% | |
Geruchsneutral |
2340°C | |
Pulver | |
O7Tb4 | |
14,9157 | |
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N | |
tetraoxotetraterboxane | |
747.69 | |
Reacton™ |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 234-856-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen