Learn More
Terbium(III,IV)-oxid, REacton™, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12037-01-3 | O7Tb4 | 747.69 g/mol
306.00 CHF - 596.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12037-01-3
Summenformel O7Tb4
Molekulargewicht (g/mol) 747.69
MDL-Nummer MFCD00083151
InChI-Schlüssel UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name tetraoxotetraterboxane
SMILES O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11326248
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011207.09
10 g
306.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11316248
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011207.18
50 g
596.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Terbium(III,IV)-oxid dient als Vorstufe für die Herstellung von anderen Terbium-Verbindungen. Es wird als Redox-Katalysator bei Reaktionen mit Sauerstoff verwendet. Bei hohen Temperaturen kann es Sauerstoff freisetzen. Es findet Anwendungen in der Herstellung von Glas, optischen Produkten und Keramik. Nanopartikel aus Terbiumoxid werden als analytische Reagenzien für die Bestimmung von Arzneimitteln in Lebensmitteln verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
12037-01-3
747.69
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
O7Tb4
MFCD00083151
tetraoxotetraterboxane
Spezifikation
Terbium(III, IV) oxide
12037-01-3
99.9% (REO)
MFCD00083151
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
tetraoxotetraterboxane
747.69
2340°C
Pulver
O7Tb4
Soluble in dilute acids. Insoluble in water.
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
747.69
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 234-856-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Terbium(III,IV)-oxid, REacton™, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals