Learn More
Terbium(III,IV)-oxid, REacton™, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11326248
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Terbium(III,IV)-oxid, REacton™, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326248
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11326248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011207.09
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12037-01-3 | O7Tb4 | 747.69 g/mol
Terbium(III,IV)-oxid dient als Vorstufe für die Herstellung von anderen Terbium-Verbindungen. Es wird als Redox-Katalysator bei Reaktionen mit Sauerstoff verwendet. Bei hohen Temperaturen kann es Sauerstoff freisetzen. Es findet Anwendungen in der Herstellung von Glas, optischen Produkten und Keramik. Nanopartikel aus Terbiumoxid werden als analytische Reagenzien für die Bestimmung von Arzneimitteln in Lebensmitteln verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12037-01-3
Summenformel O7Tb4
Molekulargewicht (g/mol) 747.69
MDL-Nummer MFCD00083151
InChI-Schlüssel UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name tetraoxotetraterboxane
SMILES O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III, IV) oxide
Schmelzpunkt 2340°C
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute acids. Insoluble in water.
Formelmasse 747.69
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR20L016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2025 Catalog Number011207.30,011207.A1,011207.18,011207.09
ChargennummerQ24L059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number011207.30,011207.A1,011207.18,011207.09
ChargennummerZ11J056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/01/2024 Catalog Number011207.30,011207.A1,011207.18,011207.09
ChargennummerU15J026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2023 Catalog Number011207.30,011207.A1,011207.18,011207.09
Chargennummer61301170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2022 Catalog Number011207.30,011207.A1,011207.18,011207.09
Name des Produkts
Terbium(III,IV)-oxid, REacton™, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals >