Learn More
Terbium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13708-63-9 | F3Tb | 215.92 g/mol
126.00 CHF - 423.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13708-63-9
Summenformel F3Tb
Molekulargewicht (g/mol) 215.92
MDL-Nummer MFCD00049572
InChI-Schlüssel LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name terbium(3+) trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Tb+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11396908
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013657.06
5 g
126.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 17-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11386908
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
013657.14
25 g
423.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Terbium(III) fluoride is used as a source of terbium. It is also useful in the preparation of fluoride glasses. Further, it is used in the preparation of electroluminescent thin films and luminescent zinc sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Terbium(III)-fluorid, wasserfrei, REacton™, 99.9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals